Läs mer
Applied Biosystems™ MicroSEQ™ ID Purification Combo Kit v2.0, med patroner
Handla allt Applied Biosystems ProdukterBeskrivning
MicroSEQ ID Purification Combo Kit v2.0 innehåller reagenser för post-PCR och rensning efter sekvensering i MicroSEQ ID-arbetsflödet för mikrobiell identifiering. Denna version innehåller en tub av ExoSAP-IT Express Reagens för post-PCR clean-up och MicroSEQ ID Sequencing Clean-up Cartridges för rensning efter sekvensering.
ExoSAP-IT Express Reagent tar bort oinkorporerade dNTP:er och primers från post-amplifierings-PCR-mixen på 5 minuter jämfört med 30 minuter med originalet ExoSAP-IT Reagens samtidigt som det ger likvärdiga resultat. MicroSEQ ID Sequencing Clean-up Cartridges ger ett bekvämt och enkelt sätt att ta bort färgavslutare, dNTP:er, salter och kvarvarande primers från cykelsekvenseringsreaktioner. Slutprodukterna kan användas direkt för sekvensering på valfri Applied Biosystems genetisk analysator.
Jämförbarhetsstudier visade motsvarande resultat mellan originalet ExoSAP-IT Reagens och det förbättrade ExoSAP-IT Express-reagens kopplat till MicroSEQ ID Sequencing Clean-Up-kit i MicroSEQ ID-arbetsflödet (se figur 1). Både ExoSAP-IT och ExoSAP-IT Express-enzymbehandlade PCR-prover gav mycket liknande sekvenseringsresultat och korrekt identifieringsresultat.
ExoSAP-IT Express Reagent kan användas nedströms om följande PCR-amplifieringskit:
- MicroSEQ 500 16S rDNA PCR Kit
- MicroSEQ Full Gene 16S rDNA PCR Kit
- MicroSEQD2 rDNA Svamp PCR Kit
MicroSEQ ID Sequencing Clean-up Cartridges kan användas nedströms följande sekvenseringssatser:
- MicroSEQ 500 16S rDNA-sekvenseringssats
- MicroSEQ Full Gene 16S rDNA-sekvenseringssats
- MicroSEQ D2 rDNA svampsekvenseringssats
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | • ExoSAP-IT Express (100 reaktioner), förvara vid -5 °C till -30 °C •MicroSEQ ID Sequencing Clean-up Cartridges (36 patroner), förvara vid 2 °C till 8 °C |
| Formatera | Kassett |
| För användning med (applikation) | Sekvensering |
| Kompatibilitet med hög genomströmning | Manuella protokoll |
| Antal reaktioner | 100 reaktioner |
| Produktlinje | MicroSEQ |
| Kvantitet | 1 kit |
| Frakt skick | Godkänd för transport på våt eller torr is |