Läs mer
Applied Biosystems™ MicroSEQ™ ID Purification Combo Kit v2.0, med rengöringsplattor
Handla allt Applied Biosystems ProdukterBeskrivning
MicroSEQ ID Purification Combo Kit v2.0 innehåller reagenser för post-PCR och rensning efter sekvensering i MicroSEQ ID-arbetsflödet för mikrobiell identifiering. Denna version innehåller en tub av ExoSAP-ITExpress Reagens för post-PCR rengöring och två 96-brunnars MicroSEQ ID Ultra Sequencing Clean-up Plattor för rengöring efter sekvensering.
ExoSAP-ITExpress Reagent tar bort oinkorporerade dNTP:er och primers från post-amplifierings-PCR-mixen på 5 minuter jämfört med 30 minuter med originalet ExoSAP-IT Reagens samtidigt som det ger likvärdiga resultat. MicroSEQ ID Ultra Sequencing Clean-up kit i 96-brunnars platta eller 8-strips-format ger ett bekvämt och enkelt sätt att ta bort färgämnesterminatorer, dNTPs, salter och kvarvarande primers från cykelsekvenseringsreaktioner. Slutprodukterna kan användas direkt för sekvensering på valfri Applied Biosystems genetisk analysator.
Jämförbarhetsstudier visade motsvarande resultat mellan originalet ExoSAP-IT Reagens och det förbättrade ExoSAP-ITExpress -reagens kopplat till MicroSEQ ID Ultra Sequencing Clean-Up-satsen i MicroSEQ ID-arbetsflödet (se figuren nedan). Både ExoSAP-IT och ExoSAP-ITExpress -enzymbehandlade PCR-prover gav mycket liknande sekvenseringsresultat och korrekt identifieringsresultat.
ExoSAP-ITExpress Reagent kan användas nedströms om följande PCR-amplifieringskit:
- MicroSEQ 500 16S rDNA PCR Kit
- MicroSEQ Full Gene 16S rDNA PCR Kit
- MicroSEQD2 rDNA Svamp PCR Kit
MicroSEQ ID Ultra Sequencing Clean-up Plates kan användas nedströms följande sekvenseringssatser:
- MicroSEQ 500 16S rDNA-sekvenseringssats
- MicroSEQ Full Gene 16S rDNA-sekvenseringssats
- MicroSEQ D2 rDNA svampsekvenseringssats
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | •2 x ExoSAP-IT Express Reagent (100 reaktioner). Förvaras vid -5 °C till -30 °C. • 2 x MicroSEQ ID Ultra Sequencing Clean-up Plate (96-brunnar). Förvara vid 2 °C till 8 °C. |
| Formatera | Tallrik |
| Provtyp | Bakterier, DNA, dsDNA, Svampar |
| För användning med (applikation) | Sekvensering, PCR |
| Kompatibilitet med hög genomströmning | Högkapacitetskompatibla, manuella protokoll |
| Antal reaktioner | 100 reaktioner |
| Produktlinje | MicroSEQ |
| Kvantitet | 1 kit |
| Frakt skick | Godkänd för transport på våt eller torr is |
| Mål | Fluorescerande färgämnesborttagning, DNA från enzymatiska reaktioner (t.ex. PCR) |