Läs mer
Applied Biosystems™ MicroSEQ™ Rengöringsplattor för ID-sekvensering
Handla allt Applied Biosystems ProdukterBeskrivning
The MicroSEQ™ ID Sequencing Clean-up Plates are used for post-sequencing clean-up in the MicroSEQ™ ID workflow. The gel filtration matrix used in the microplate cartridges provides a convenient and simple way to remove dye terminators, dNTPs, and salts, as well as residual primers from cycle sequencing reactions.
The MicroSEQ™ ID Sequencing Clean-up Plates can be used downstream of the following sequencing kits:
- MicroSEQ™ 500 16S rDNA Sequencing Kit
- MicroSEQ™ Full Gene 16S rDNA Sequencing Kit
- MicroSEQ™ D2 rDNA Fungal Sequencing Kit
This product provides two 96-well microplate cartridges ideal for high throughput microbial identification workflows. The end products can be directly used for sequencing on any Applied Biosystems™ genetic analyzers.
De MicroSEQ™ ID Sequencing Clean-up Plattor används för eftersekvensering av rengöring i MicroSEQ™ ID arbetsflöde. Gelfiltreringsmatrisen som används i mikroplattans patroner ger ett bekvämt och enkelt sätt att ta bort färgavslutare, dNTP:er och salter, såväl som kvarvarande primers från cykelsekvenseringsreaktioner.
De MicroSEQ™ ID Sequencing Clean-up Plates kan användas nedströms följande sekvenseringssatser:
- MicroSEQ™ 500 16S rDNA-sekvenseringssats
- MicroSEQ™ Full gen 16S rDNA-sekvenseringssats
- MicroSEQ™ D2 rDNA svampsekvenseringssats
Denna produkt tillhandahåller två 96-brunnars mikroplattkassetter som är idealiska för arbetsflöden för mikrobiell identifiering med hög genomströmning. Slutprodukterna kan direkt användas för sekvensering på valfri Applied Biosystems™ genetiska analysatorer.
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 2 x 96-brunnars plattor |
| För användning med (utrustning) | 3500xL genetisk analysator, MicroSEQ™ ID, 3500 genetisk analysator |
| Produkttyp | Mikroplatta |
| Frakt skick | Våt is |
| Innehåll och lagring | Förvara i kylskåp (2 °C till 8 °C). |