Läs mer
Applied Biosystems™ MicroSEQ™ ID-programvara för SeqStudio™ Genetic Analyzer v1.0, med alla bibliotekssatser
Produktkod. 18783624 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Kvantitet:
1 förpackning
Produktkod. Kvantitet
18783624 1 förpackning
1 options
Produktkod. 18783624 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer A51427
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Tillåter användare att enkelt identifiera och klassificera oidentifierade bakterie- eller svampsekvenser genom att jämföra dem med ett validerat mikrobiellt bibliotek. Har ett validerat bibliotek med över 11 000 mikrobiella sekvenser (med alla uppdaterade bibliotekskit), bakteriebibliotek på 500 bp 16S rDNA-sekvenser och över 9500 validerade poster.
  • Tillåter användare att enkelt identifiera och klassificera oidentifierade bakterie- eller svampsekvenser genom att jämföra dem med ett validerat mikrobiellt bibliotek
  • Identifierar automatiskt okända exemplar
  • Har ett validerat bibliotek med över 11 000 mikrobiella sekvenser (med alla uppdaterade bibliotekssatser)
  • MicroSEQ™ ID-sekvensbibliotek består av bakteriebibliotek på 500 bp 16S rDNA-sekvenser och över 9500 validerade poster
  • Omfattande täckning av gramnegativa icke-fermentorer, Bacillus, coryneforms, mykobakterier och Staphylococcus
  • Bibliotek innehåller endast korrekt identifierade organismer och kvalitetskontrollerade sekvenser härledda från typstammar av framstående kultursamlingar
  • Stöder sekvenspolymorfismer och inkluderar bakteriella kategori A biohotmedel
  • Kör en tallrik på SeqStudio™ Genetisk analysator direkt via MicroSEQ™ ID-programvara
  • MicroSEQ™ Systemet inkluderar funktioner för säkerhet, revision och e-signatur
  • Kvalificerings- och valideringsstöd tillgängligt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produktlinje MicroSEQ ID-programvara
Beskrivning Inkluderar digitalt nedladdningsbrev, licenskodkit, bibliotekssatser (USB media- och licenskodsatser för 2018 Fungal Library, 2019 16S 500 Library, 2019 16s 500 Supplemental Library och 16s Full Gene Library)
För användning med (applikation) Mikrobiell riskreducering, identifiering
För användning med (utrustning) QST SeqStudio™ Instrument med SAE
Bibliotek Ingår
Licens Ingår
Kvantitet 1 förpackning