Läs mer
Contec™ MicroSilk™ II Wipes
Handla allt Contec Produkter
Beskrivning
Utmärkt absorptionsförmåga och en mjuk konsistens gör dem till en utmärkt tork för rengöring av ömtåliga ytor. MicroSilk II-servetter är laserskurna, vilket förseglar kanterna på torkduken för mycket låga halter av partiklar och fibrer.
Tvättad och dubbelförpackad ISO Klass 4 renrum. Perfekt för ytrengöring och polering, tar duken enkelt bort både oljebaserade och vattenbaserade rester. Den unika strukturen av mikrofiber förbättrar ytkontakten, håller mer smuts än genomsnittliga våtservetter och ger mer effektiv rengöring.
Drag& Fördelar
- Extremt låg i fiber- och partikelgenerering
- Håller mer smuts än genomsnittliga våtservetter och ger mer effektiv rengöring
- Idealisk för ytrengöring och polering
- Laserskärning, som tätar fibrerna i kanterna på duken
- Rekommenderas för ISO Klass 5-8 miljöer
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Renrumsduk |
| Längd (engelska) | 9 tum |
| Längd (metrisk) | 23 cm |
| Bredd (engelska) | 9 tum |
| Bredd (metrisk) | 23 cm |
| Material | Polyester, Nylon |
| Konstruktion | 75% polyester, 25% Nylon |
| Mått (L x B) | 23 x 23 cm (9 x 9 tum) |
| Förpackningsmängd | 100/påse, 10 påsar/Cs |