Beskrivning
- Tomma mikrospinkolonner med skruvlock för användning med valfria kromatografimedier som t.ex Sephadex™ för avsaltning, DNA-rening mm
- Tomma mikrospinkolonner ger flexibilitet med mediaval och bäddvolym som möjliggör processoptimering
Specifikationer
Specifikationer
| Formatera | Spinnkolonn |
| Isoleringsteknik | Spinnkolonn |
| För användning med (applikation) | Snabb rening av DNA, avsaltning/buffertutbyte av DNA |
| Produkttyp | Kolumn |
| Kvantitet | 100 pack |