Läs mer
IKA™ MICROSTAR 30 digital omrörare
Handla allt IKA Produkter
Hastighet:
500 varv/min
Beskrivning
- Kompakt design - Den reducerade designen och fokus på de viktigaste aspekterna gör omrörarna till pålitliga laboratoriekompisar
- Enkel manövrering - Manövrering sker med en stabil vridknapp
- Displayen visar tydligt rotationshastigheten
- Snabba uppdateringar - Regelbundna programuppdateringar kan göras snabbt och enkelt via USB gränssnitt
Specifikationer
Specifikationer
| Hastighet | 500 varv/min |
| Kapacitet | 20 L |
| Visa | LED |
| Spänning | 100 till 240 V |
| Wattal | 32 w |
| Mått (L x B x H) | 60 x 173 x 126 mm |
| Frekvens | 50/60 Hz |
| Motortyp | Borstlös DC |
| Vridmoment | Max. 30 Ncm |
| Viskositet | Max. 20 000 mPas |
| Visa mer |