Description
- Härdat glas innesluten, snabb respons display för maximal synlighet och kemikaliebeständighet
- Toppmoderna vibrationssensorer upptäcker avvikelser från tillåtna tröskelvärden och stoppar automatiskt processen
- Tydlig display för all viktig information på ett ögonkast
- Integrerad timer/räknare för kontroll av kinetiskt känsliga reaktioner och påminnelser
- Viskositeter upp till 4000 mPas och volym upp till 5 L
- Kontinuerligt justerbar hastighet mellan 30 till 2000 rpm
- USB gränssnitt, t.ex. för att dokumentera parametrar med hjälp av labworldsoft™ eller installera firmwareuppdateringar
- Intuitiv och enkel hantering; beröringskänslig yta för lång livslängd
- Temperaturavläsning på display
- Kemiskt resistent hölje
- Knapplåsfunktion
- Mikroprocessorstyrd hastighetsregulator för konstant rotationshastighet, även med förändringar i viskositet
Specifications
Specifications
| Hastighet | 2000 varv/min |
| Kapacitet | 5 L |
| Visa | LCD |
| Spänning | 100 till 240 V |
| Wattal | 32 w |
| Diameter (metrisk) axel | 0,5 till 8 mm |
| Temperaturområde (metriskt) | -10 °C till +350 °C |
| Vridmoment | 7.5 Ncm |
| Viskositet | Max. 4000 mPas |