Läs mer
IKA™ MICROSTAR Styrning, Overhead Omrörare
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-7159131 Handla allt IKA Produkter
Hastighet:
30 till 1000 rpm
30 till 500 rpm
Kapacitet:
10 l
20 l
Vridmoment:
15 Ncm
30 Ncm
Viskositet:
20 000 mPas
8000 mPas
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15720728
Brand: IKA™ 0025001986
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högteknologisk, kompakt omrörare med livstidsgaranti.
  • Härdat glas innesluten, snabb respons display för maximal synlighet och kemikaliebeständighet
  • Toppmoderna vibrationssensorer upptäcker avvikelser från tillåtna tröskelvärden och stoppar automatiskt processen
  • Tydlig display för all viktig information på ett ögonkast
  • Integrerad timer/räknare för kontroll av kinetiskt känsliga reaktioner och påminnelser
  • USB gränssnitt, t.ex. för att dokumentera parametrar med hjälp av labworldsoft™ eller installera firmwareuppdateringar
  • Intuitiv och enkel hantering
  • Beröringskänslig yta för lång livslängd
  • Temperaturavläsning på display
  • Kemikaliebeständigt hölje
  • Knapplåsfunktion
  • Mikroprocessorstyrd hastighetsregulator för konstant rotationshastighet, även med förändringar i viskositet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Hastighet 30 till 1000 rpm
Kapacitet 10 l
Visa LCD
Spänning 100/240 V, DC-spänning: 24 V
Wattal 32 w
Mått (L x B x H) 60 x 173 x 136 mm
Elektriska krav 100-240 V, 50/60 Hz, 32 W
Frekvens 50/60 Hz
Chuck storlek 0,5 till 8 mm
Material Alu-Cast Coating/Termoplastisk Polymer
Modell Microstar 15
Motortyp Borstlös DC
Vridmoment 15 Ncm
Viskositet 8000 mPas
Vikt (metrisk) 1.26 kg