Läs mer
IKA™ MICROSTAR Digital, Overhead Omrörare
Produktkod. 15995681 Handla allt IKA Produkter
Change view
Hastighet:
50 till 1000 rpm
50 till 2000 rpm
Kapacitet:
5 l
10 l
Vridmoment:
15 Ncm
7,5 Ncm
Viskositet:
4000 mPas
8000 mPas
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Hastighet Kapacitet Vridmoment Viskositet Förpackningsstorlek
15995681 50 till 2000 rpm 5 l 7,5 Ncm 4000 mPas Varje
15946532 50 till 1000 rpm 10 l 15 Ncm 8000 mPas Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15995681 Leverantör IKA™ Leverantörsnummer 0025004715
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12355.00 SEK
    11259.94 SEK / Paket med 1
    Save 1095.06 SEK
    8% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Utrymmesbesparande, lättanvänd, kompakt omrörare.
  • Utrymmesbesparande högpresterande
  • Perfekta grundläggande funktioner
  • Kompakt design
  • Pålitlig
  • Garanterat konstant vridmoment över hela varvtalsområdet
  • Enkel manövrering med en stabil vridknapp
  • Regelbundna programuppdateringar tillgängliga via USB gränssnitt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Hastighet 50 till 2000 rpm
Kapacitet 5 l
Visa LED
Spänning 100/240 V, DC-spänning: 24 V
Wattal 32 w
Mått (L x B x H) 60 x 173 x 126 mm
Elektriska krav 100-240 V, 50/60 Hz, 32 W
Frekvens 50/60 Hz
Chuck storlek 0,5 till 8 mm
Inkluderar USB gränssnitt
Material Alu-Cast Coating/Termoplastisk Polymer
Modell Microstar 7.5
Motortyp Borstlös DC
Vridmoment 7,5 Ncm
Viskositet 4000 mPas
Vikt (metrisk) 1.18 kg