Läs mer
IKA™ MICROSTAR Digital, Overhead Omrörare
Handla allt IKA Produkter
Hastighet:
50 till 1000 rpm
50 till 2000 rpm
Kapacitet:
5 l
10 l
Vridmoment:
15 Ncm
7,5 Ncm
Viskositet:
4000 mPas
8000 mPas
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Utrymmesbesparande högpresterande
- Perfekta grundläggande funktioner
- Kompakt design
- Pålitlig
- Garanterat konstant vridmoment över hela varvtalsområdet
- Enkel manövrering med en stabil vridknapp
- Regelbundna programuppdateringar tillgängliga via USB gränssnitt
Specifikationer
Specifikationer
| Hastighet | 50 till 2000 rpm |
| Kapacitet | 5 l |
| Visa | LED |
| Spänning | 100/240 V, DC-spänning: 24 V |
| Wattal | 32 w |
| Mått (L x B x H) | 60 x 173 x 126 mm |
| Elektriska krav | 100-240 V, 50/60 Hz, 32 W |
| Frekvens | 50/60 Hz |
| Chuck storlek | 0,5 till 8 mm |
| Inkluderar | USB gränssnitt |
| Visa mer |