Läs mer
BD Microtainer™ Rör med Microgard™ Stängning
Beskrivning
BD Microtainer™ rör används för insamling, transport och bearbetning av kapillärt eller venöst blod från hudpunktion. Den är idealisk för användning med spädbarn, barn, geriatrik och akutpatienter när endast de minsta mängderna blod krävs.
- Bredare diameter (8 mm) för enkel uppsamling och förbättrad blandning
- Färgkodade kepsar motsvarar standarden Vacutainer™ färgkodningssystem för enkel identifiering
- Finns med en mängd olika tillsatser för användning i olika tester
- Bärnstensfärgade rör finns tillgängliga för ljuskänsliga analyter
- Integrerad samlingsskopa och synliga fyllningslinjer
- Microgard™ “vridhjälp” stängning minskar risken för stänk när du tar av locket för att skydda mot exponering
- Förslutningen kan användas med en tubförlängare för användning i 13 mm x 75 mm ställ
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Klart |
| Produkttyp | Mikrouppsamlingsrör med säkerhetsförslutning |
| Tillsats | Separerande gel |
| Material | Polypropen |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Förslutningstyp | Microgard |
| Diameter (metrisk) Inre | 8 mm |
| Förslutning ingår | Ja |
| Stängningsfärg | Guld |
| Kvantitet | 200 Pk. |
| Visa mer |