Läs mer
BD Microtainer™ Rör med Microgard™ Stängning
Produktkod. 12937646
Stängningsfärg:
Grå
Grön
Guld
Lavendel
Mintgrön
Rött
Inkluderar:
Opåverkat EDTA-rör
Opåverkat plasmarör
Påverkat plasmarör
Påverkat serumrör
Påverkat serumrör, UV-skydd.
Påverkat vanligt kapillärrör
Förpackningsstorlek:
Paket med 200
Produktkod. 12937646
Brand: BD 365993
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Designad för när endast de minsta mängderna blod krävs. BD Microtainer™ Rör med Microgard™ Förslutningen är färgkodad för att överensstämma med typen av blodinsamling och är märkt med korrekt fyllnadsnivå för antikoagulanten.
BD Microtainer™ rör används för insamling, transport och bearbetning av kapillärt eller venöst blod från hudpunktion. Den är idealisk för användning med spädbarn, barn, geriatrik och akutpatienter när endast de minsta mängderna blod krävs.
  • Bredare diameter (8 mm) för enkel uppsamling och förbättrad blandning
  • Färgkodade kepsar motsvarar standarden Vacutainer™ färgkodningssystem för enkel identifiering
  • Finns med en mängd olika tillsatser för användning i olika tester
  • Bärnstensfärgade rör finns tillgängliga för ljuskänsliga analyter
  • Integrerad samlingsskopa och synliga fyllningslinjer
  • Microgard™ “vridhjälp” stängning minskar risken för stänk när du tar av locket för att skydda mot exponering
  • Förslutningen kan användas med en tubförlängare för användning i 13 mm x 75 mm ställ
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Klart
Produkttyp Mikrouppsamlingsrör med säkerhetsförslutning
Tillsats Natriumfluorid EDTA
Material Polypropen
Sterilitet Icke-steril
Förslutningstyp Microgard
Kapacitet (metrisk) 400 till 600μ L
Diameter (metrisk) Inre 8 mm
Förslutning ingår Ja
Stängningsfärg Grå
Kvantitet 200 Pk.
Inkluderar Opåverkat EDTA-rör
För användning med (applikation) Insamling, transport och bearbetning av hudpunktionsblod (kapillärblod).