Läs mer
Thermo Scientific™ Microtee PEEK 360 μm med beslag
Produktkod. 11580924 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Material:
PEEK
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Material Förpackningsstorlek
11580924 PEEK Varje
1 options
Produktkod. 11580924 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer P888
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
Används för att μsammanfoga 360 m kapillärrör. Speciellt designad med ett 0,006 tum genomgående hål som ger en låg svepvolym.
  • Tillverkad av inert PEEK
  • Idealisk för kemikalieresistens
  • Inkluderar (3) F-152 och (3) P-416BLK beslag
  • Högt tryck
  • Biokompatibel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Tee
Inkluderar Beslag
Material PEEK
Partikelstorlek 360 &m;m