Läs mer
Thermo Scientific™ MicroTest™ Byggsatser
Produktkod. 13215549
Change view
Volym (metrisk):
3 ml
Stängningsfärg:
Blått
Rött
Medietyp:
M4
M4-RT
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Stängningsfärg Medietyp Förpackningsstorlek
13215549 3 ml Rött M4-RT Paket med 100
13285519 3 ml Blått M4 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 13215549 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer R12552
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Upprätthåll livsdugligheten för virus chlamydiae , mykoplasma och urealasma under transport och långtidsförvaring med kit inklusive media och traditionella svabbservetter.
Upprätthåll organismens livsduglighet och räkningar för verifieringsstudier, kvalitetskontrollprocedurer och upprepad testning av virus, klamydia , mykoplasma och urealasma med kvalitetsmedia, beprövade insamlings- och transportverktyg och säker, pålitlig förpackning. Thermo Scientific™ MicroTest™ Satsen kommer i fyra mediaformuleringar och inkluderar två plastskaft med traditionellt spetsar av polyester och en 6 x 9 tums dragkedja för säker transport.
Designad för insamling, transport, underhåll och långtidsförvaring av virala prover, klamydia , mykoplasma och urealasma , Thermo Scientific MicroTest produkterna är av högsta kvalitet. Från formulering till förpackning, MicroTest produkter bibehåller livsduglighet hos organismer genom frys-upptiningscykler samtidigt som de hämmar antimikrobiella föroreningar och främjar säkerheten.
MicroTest™ M4™ innehåller gelatin, vankomycin, amfotericin B och kolistin för transport av virus, Chlamydiae, Ureaplasmas och Mycoplasmas . MicroTest™ M4RT™ innehåller gelatin, gentamicin och amfotericin B för transport av virus och klamydia .
MicroTest™ M5™ innehåller vankomycin, amfotericin B och kolistin och proteinstabilisatorer för transport av virus, Chlamydiae , Ureaplasmas och Mycoplasmas .
MicroTest™ M6™ innehåller gelatin, vankomycin, amfotericin B och kolistin för transport av virus, Chlamydiae, Ureaplasmas och Mycoplasmas .
MicroTest Satsen levereras med 1,5 mL eller 3 mL flytande medium i ett 15 mL koniskt rör med 3 glaspärlor, ett kuvert med två plastskaft, traditionella polyesterservetter och en 6 x 9 tums blixtlåsförseglingspåse.
Håll ditt labb i rätt riktning med en pålitlig uppsättning lösningar för transport, förvaring, underhåll och långsiktig kulturlagring med MicroTest familj av insamlings- och transportmedier.
Pålitliga tillförlitliga resultat
  • Strikt kvalitetskontroll, inklusive celltoxicitet på varje lotnummer
  • Patenterade formuleringar med stabiliserande proteiner, buffertar och specifika antibiotika
Kompatibilitet och livsduglighet
  • Ger kompatibel transport för cellodling, enzymimmunanalyser och molekylära diagnostiska tester
  • Upprätthåller organismens livsduglighet och räknar för bättre, mer tillförlitliga resultat under validerings-/verifieringsstudier, kvalitetskontrollprocedurer och upprepade tester
Bekvämt, tillmötesgående format
  • 1,5 mL och 3,0 mL fyllningsvolymer tillåter flera tester från ett prov
  • Enskilda transportmediarör eller kompletta kit erbjuder flexibilitet och mångsidighet
Säker, robust förpackning
  • Tuffa, brottsäkra rör med säkra, färgkodade skruvlock förhindrar läckage och exponering för smittämnen
  • Satsen inkluderar en läckagebeständig polypropenpåse för säker provtransport
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific varumärke, som kombinerar kraftfulla manuella, halvautomatiska och helautomatiska testprodukter och en omfattande linje av media och diagnostiska produkter för att erbjuda en komplett, komplett lösning för att snabbt leverera de produkter du behöver och de kvalitetsresultat som ditt laboratorium är beroende av.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp M4 RT Kit
Formatera Provrör
Medietyp M4-RT
Pinnens konfiguration Enkel applikator
Stängningsfärg Rött
Kompatibilitet Kultur, skalflaska, frys-upptiningscykler, kulturunderhåll, ELISA , PCR, DNA-sondsteknologi
Beskrivning M4RT Utrustning
För användning med (applikation) klamydiavirus
Kvantitet 100 kit/pk.
Skaftmaterial Plast
Förvaringskrav 2 °C till 30 °C
Tips Typ Traditionell
Transporttemperatur 2° till 30 °C
Volym (metrisk) 3 ml