Läs mer
Thermo Scientific™ MicroTest™ M4RT 3 ml MicroTip Flockad bomullspinnesats
Produktkod. 15764758 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
100 kit/pk.
Produktkod. Kvantitet
15764758 100 kit/pk.
1 options
Produktkod. 15764758 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer R12566
I lager
Upprätthåll organismens livsduglighet med kit inklusive transportmedia av hög kvalitet vid rumstemperatur, en flockad pinne i nylon med traditionell spets och/eller en flockad pinne av nylon med mikrospets.
Upprätthåll organismens livsduglighet och räkningar för verifieringsstudier, kvalitetskontrollprocedurer och upprepad testning av virus chlamydiae , mycoplasma och ureaplasma med kvalitetsmedia, beprövade insamlings- och transportverktyg och säker, pålitlig förpackning. Thermo Scientific™ MicroTest™ Flockade bomullspinnesatser kommer i två rumstemperaturmedier och inkluderar en flockad pinnen med traditionell spets i nylon och/eller en flockad pinnen i nylon med mikrospets och en 6 x 9 tums dragkedja för säker transport.
Designad för insamling, transport, underhåll och långtidsförvaring av virala prover, klamydiae, mykoplasma och ureaplasma , Thermo Scientific MicroTest produkterna är av högsta kvalitet. Från formulering till förpackning, MicroTest produkter bibehåller livsduglighet hos organismer genom frys-upptiningscykler samtidigt som de hämmar antimikrobiella föroreningar och främjar säkerheten.
MicroTest™ M4RT™ innehåller gelatin, gentamicin och amfotericin B för transport av virus och klamydia .
Microtest Flockade swab-kit levereras med 1,5 ml eller 3 ml flytande medium i ett 15 ml koniskt rör med glaspärlor, ett kuvert med en eller två nylonflockade pinnprover och en 6 x 9 tums blixtlåsförseglingspåse.
Håll ditt labb i rätt riktning med en pålitlig uppsättning lösningar för transport, förvaring, underhåll och långsiktig kulturlagring med MicroTest familj av insamlings- och transportmedier.
Pålitliga tillförlitliga resultat
  • Strikt kvalitetskontroll, inklusive celltoxicitet på varje lotnummer
  • Patenterade formuleringar med stabiliserande proteiner, buffertar och specifika antibiotika
Kompatibilitet och livsduglighet
  • Ger kompatibel transport för cellodling, enzymimmunanalyser och molekylära diagnostiska tester
  • Upprätthåller organismens livsduglighet och räknar för bättre, mer tillförlitliga resultat under validerings-/verifieringsstudier, kvalitetskontrollprocedurer och upprepade tester
Bekvämt, tillmötesgående format
  • 1,5 mL och 3,0 mL fyllningsvolymer tillåter flera tester från ett prov
  • Enskilda transportmediarör eller kompletta kit erbjuder flexibilitet och mångsidighet
Säker, robust förpackning
  • Tuffa, brottsäkra rör med säkra, färgkodade skruvlock förhindrar läckage och exponering för smittämnen
  • Satsen inkluderar en läckagebeständig polypropenpåse för säker provtransport
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific varumärke, som kombinerar kraftfulla manuella, halvautomatiska och helautomatiska testprodukter och en omfattande linje av media och diagnostiska produkter för att erbjuda en komplett, komplett lösning för att snabbt leverera de produkter du behöver och de kvalitetsresultat som ditt laboratorium är beroende av.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Flockad bomullspinnesats
Formatera Provrör
Pinnens konfiguration Enkel applikator
Stängningsfärg Rött
Kompatibilitet Kultur, skalflaska, frys-upptiningscykler, kulturunderhåll, ELISA , PCR, DNA-sondsteknologi
Beskrivning M4RT 3 ml MicroTip Flockad bomullspinnesats
För användning med (applikation) klamydiavirus
Kvantitet 100 kit/pk.
Skaftmaterial Plast
Förvaringskrav 2 °C till 30 °C
Tips Typ Microtip
Transporttemperatur 2° till 30 °C
Volym (metrisk) 3 mL