Läs mer
Thermo Scientific™ MicroTest™ M4RT 3 ml rör, rött
Produktkod. 17174175
Change view
Kvantitet:
72 Rör/Pk.
Produktkod. Kvantitet
17174175 72 Rör/Pk.
1 options
Produktkod. 17174175 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer R12505
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2840.00 SEK
    2367.18 SEK / Paket med 72
    Save 472.82 SEK
    16% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Upprätthåll virus- och klamydialivs livskraft med transport- och lagringsmedier av högsta kvalitet som finns i fyra mångsidiga formuleringar.
Upprätthålla organismens livskraft och antal för verifieringsstudier, kvalitetskontrollrutiner och upprepade tester av virus och klamydier med högkvalitativa medier från experterna på media. Thermo Scientific™ MicroTest™ Tuber finns i fyra medieformuleringar för att erbjuda flexibilitet både vid transport och lagring.
Termovetenskapliga produkter är utformade för insamling, transport, underhåll och långtidsförvaring av virala prover och klamydier  och är av MicroTest högsta kvalitet. Från formulering till förpackning bibehåller produkterna MicroTest organismernas livskraft genom frys-tin-cykler samtidigt som de hämmar antimikrobiella föroreningar och främjar säkerheten.
MicroTest™ M4RT™ innehåller gelatin, gentamicin och amfotericin B för transport av virus och klamydiaer.
MicroTest Rören levereras med 1,5 ml eller 3 ml flytande medium i ett 15 ml koniskt rör med 3 glaspärlor.
Håll ditt laboratorium i rätt riktning med en pålitlig uppsättning lösningar för transport, förvaring, underhåll och långsiktig odlingslagring med familjen MicroTest av samlings- och transportmedier.
Pålitliga och pålitliga resultat
  • Strikt kvalitetskontroll, inklusive cellulär toxicitet på varje lotnummer
  • Patenterade formuleringar med stabiliserande proteiner, buffertar och specifika antibiotika
Kompatibilitet och livskraft
  • Tillhandahåller kompatibel transport för cellkultur, enzymimmunoassays och molekylära diagnostiska tester
  • Bibehåller organismens livskraft och räknar för bättre, mer tillförlitliga resultat under validerings-/verifieringsstudier, kvalitetskontrollrutiner och upprepade tester
Bekvämt, tillmötesgående format
  • 1,5 ml och 3,0 ml fyllnadsvolymer tillåter flera tester från ett och samma prov
  • Individuella transportmediatuber eller kompletta kit erbjuder flexibilitet och mångsidighet
Säker, robust förpackning
  • Tåliga, brytsäkra rör med säkra, färgkodade skruvkorkor förhindrar läckage och exponering för smittämnen
  • Kit inkluderar läckagesäker polypropenpåse för säker provtransport
Alla produkter finns inte tillgängliga för försäljning i alla områden.
Var snäll och fråga. Remel™ Oxoid™ och produkter är nu en del av varumärket Thermo Scientific, där kraftfulla manuella, semi-automatiserade och helautomatiska testprodukter kombineras med en omfattande serie medie- och diagnosprodukter för att erbjuda en komplett, helhetslösning som snabbt levererar de produkter du behöver och de kvalitetsresultat som ditt laboratorium är beroende av.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp M4 RT Tube Kit
Formatera Provrör
Stängningsfärg Rött
Kompatibilitet Kultur, skalflaska, frys-upptiningscykler, kulturunderhåll, ELISA , PCR, DNA-sondsteknologi
Beskrivning M4RT 3 ml rör, rött
För användning med (applikation) klamydiavirus
Förpackning Förpackad i partitionerade lådor.
Kvantitet 72 Rör/Pk.
Förvaringskrav 2 °C till 30 °C
Transporttemperatur 2° till 30 °C
Volym (metrisk) 3 mL