Läs mer
Sampling Systems™ MicroThief™ Lågvolym pulvertjuv
Handla allt Sampling Systems Produkter
Djup (metriskt):
350 mm
500 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Tillverkad av högkvalitativt 316L rostfritt stål
- Justerbar, tar en rad provstorlekar
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Rostfritt stål (316L) |
| Kapacitet (metrisk) | 0,01 till 0,1 ml |
| Diameter (metrisk) | 5 mm |
| Djup (metriskt) | 350 mm |