Läs mer
Fisherbrand™ Microtip för användning med 500 och 700 watt Sonic Dismembrators
Handla allt Fisherbrand Traceable ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Amplitud | 200μ m max |
| Volymintervall (metriskt) | 5 till 50 ml |
| Diameter (engelska) | 0,25 tum |
| Diameter (engelska) Tips | 1/4 tum |
| Diameter (metrisk) | 0.63 cm |
| Diameter (metrisk) spets | 6 mm |
| För användning med (utrustning) | 0,5 tum sond (#4220) för modell 505 och 705 ljuddämpare |
| Inkluderar | Sond |
| Förpackningsmängd | 1 sond |
| Produkttyp | Microtip Sond |