Läs mer
Fisherbrand™ Microtip för användning med 500 och 700 watt Sonic Dismembrators
Handla allt Fisherbrand Traceable ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Amplitud | 320μ m max |
| Produkttyp | Microtip Sond |
| Volymintervall (metriskt) | 0,2 till 5 ml |
| Diameter (engelska) | 0,625 tum |
| Diameter (engelska) Tips | 1/16 tum. |
| Diameter (metrisk) | 0.4 cm |
| Diameter (metrisk) spets | 2 mm |
| För användning med (utrustning) | 0,5 tum sond (#4220) för modell 505 och 705 ljuddämpare |
| Inkluderar | Sond |
| Förpackningsmängd | 1 sond |