Läs mer
Fisherbrand™ Microtip för användning med 500 och 700 watt Sonic Dismembrators
Handla allt Fisherbrand Traceable ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Amplitud | 380μ m max |
| Volymintervall (metriskt) | 0,5 till 15 ml |
| Diameter (engelska) | 0,12 tum |
| Diameter (engelska) Tips | 1/8 tum |
| Diameter (metrisk) | 0.3 cm |
| Diameter (metrisk) spets | 3 mm |
| För användning med (utrustning) | 0,5 tum sond (#4220) för modell 505 och 705 ljuddämpare |
| Inkluderar | Sond |
| Förpackningsmängd | 1 sond |
| Produkttyp | Microtip Sond |