Läs mer
Fisherbrand™ Microtip för användning med 500 och 700 watt Sonic Dismembrators
Produktkod. p-10597392 Handla allt Fisherbrand Produkter
Volymintervall (metriskt):
0,2 till 5 ml
0,5 till 15 ml
5 till 50 ml
Diameter (metrisk) spets:
2 mm
3 mm
6 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12981171
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kräver
Katt. Inga. FB4220
Microtips är tunna, högintensiva sonder som är designade för bearbetning av små provvolymer. Microtips skruva in i den gängade änden av standardsonden på 1/2 tum (4220).
Dessa Fisher Scientific™ Prober är designade för användning med Model 505 och Model 705 Sonic Dismembrators.
  • 1/16 tum. Microtip Sond för modell 505/705 Sonic Dismembrator
  • För bearbetning av 0,2 till 5 ml volymer
  • Kräver #4220 (1/2 tum utbytbar spetssond)
Specifikationer
Amplitud 320μ m max
Produkttyp Microtip Sond
Volymintervall (metriskt) 0,2 till 5 ml
Diameter (engelska) 0,625 tum
Diameter (engelska) Tips 1/16 tum.
Diameter (metrisk) 0.4 cm
Diameter (metrisk) spets 2 mm
För användning med (utrustning) 0,5 tum sond (#4220) för modell 505 och 705 ljuddämpare
Inkluderar Sond
Förpackningsmängd 1 sond