Läs mer
IBA Lifesciences Strep-Tactin™ Belagd mikroplatta
GREENER_CHOICE
Produktkod. 12688247 Handla allt IBA Lifesciences Produkter
Ytbehandling:
Strep-Tactin
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12688247
Brand: IBA Lifesciences 21501001
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Strep-Tactin™ belagd mikroplatta är en färdig att använda mikroplatta för analystillämpningar
  • Färdig att använda Strep-Tactin™ -belagd mikroplatta (12 x 8-brunnars remsor) för ligandbindningsanalyser, immunanalyser, enzymanalyser eller diagnostiska analyser under förhållanden med hög genomströmning.
  • På grund av den höga specificiteten och affiniteten (μ M-nM) av streptavidinvarianten Strep-Tactin™ , Strep-™tag II eller Twin-Strep-tag™ fusionsproteiner kan selektivt och stabilt fångas in även från komplexa blandningar.
  • Biomolekyler av intresse presenteras för interaktionspartners på ett enhetligt sätt, vilket resulterar i tillförlitliga och reproducerbara analyser.
  • Det fastfasiga, flerbrunnsformatet är kompatibelt med vanliga flerkanalspipetter och automatiserade plattläsare.
  • Twin-Strep-tag™ fusionsproteinbindningskapacitet bestämd med bakteriellt alkaliskt fosfatas (97 kDa) är 2 pmol för 200μ l inkubationsvolym.
Specifikationer
Formatera 96 brunnar
Array 8 x 12
Antal Wells 96
Ytbehandling Strep-Tactin
Total volym (metrisk) Tja 300 μl
Kvantitet 1 Pk.
Temperaturområde (metriskt) 4 °C
Endast för forskning.