Läs mer
Eppendorf™ A-2-MTP Rotor
Produktkod. 10134792 Handla allt Eppendorf Produkter
Change view
Kapacitet:
96 x 0,2 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet Förpackningsstorlek
10134792 96 x 0,2 ml Varje
1 options
Produktkod. 10134792 Leverantör Eppendorf™ Leverantörsnummer 5427700005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    17820.00 SEK
    16200.00 SEK / Paket med 1
    Save 1620.00 SEK
    9% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kompatibel med Eppendorf™ 5430/5430 R centrifuger. Eppendorf™ A-2-MTP-rotorn har vindrutedesign för viskande tyst drift.
  • Max hastighet: 2 204 x g (4 680 rpm)
  • 2-ställs svängskopsrotor för MTP, datorR och Deepwell plattor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Mikrotiterrotor
Kapacitet 96 x 0,2 ml
Max. RCF 2,024 x g
Max. Hastighet 4,680 rpm