Beskrivning
Förslut 1,2 ml mikrotiterrör tätt för förvaring genom att använda Thermo Scientific™ Microtiter Rörproppsremsor.
- LDPE ej autoklaverbar
- Remsor med åtta pluggar kan enkelt skäras isär för individuella prover
- Finns sterila och icke-sterila
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | 8-kåpsremsa |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Beskrivning | 1,2 ml Microtiter Rör 8-kaps plugglist |
| Material | LDPE |
| Färg | Naturlig |
| Förpackning | 10 förseglade påsar med tolv 8 kapsylremsor/enhet, 5 enheter/fodral |
| Kvantitet | 120/förp., 5/förpackningar |
| Sterilitet | Icke-steril |
| För användning med (utrustning) | Plug Strips |