Läs mer
Thermo Scientific™ Microtiter Rörproppsremsa
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-6044136 Handla allt MBP Molecular BioProducts Produkter
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Kvantitet:
120/förp., 5/förpackningar
Förpackningsstorlek:
Paket med 120
Produktkod. 12328482
Brand: Thermo Scientific™ 342511
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förslut 1,2 ml mikrotiterrör tätt för förvaring med dessa polyetenpluggremsor.
Förslut 1,2 ml mikrotiterrör tätt för förvaring genom att använda Thermo Scientific™ Microtiter Rörproppsremsor.
  • LDPE ej autoklaverbar
  • Remsor med åtta pluggar kan enkelt skäras isär för individuella prover
  • Finns sterila och icke-sterila
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp 8-kåpsremsa
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Beskrivning 1,2 ml Microtiter Rör 8-kaps plugglist
Material LDPE
Färg Naturlig
Förpackning 10 förseglade påsar med tolv 8 kapsylremsor/enhet, 5 enheter/fodral
Kvantitet 120/förp., 5/förpackningar
Sterilitet Sterila
För användning med (utrustning) Plug Strips