Läs mer
Thermo Scientific™ Microtiter Rör och ställ
Handla allt MBP Molecular BioProducts Produkter
Produkttyp:
Frostat mikrotiterrör
Microtiter Rör
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Formatera:
Bulk
Robotisk rack
Robotstativ
Slumpmässig
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 10000
Paket med 960
Beskrivning
Förslut mikrotiterrören tätt för förvaring med polyeten Thermo Scientific™ Microtiter Rörproppsremsor— för användning med 1,2 ml MCT Titertube rack. Mikrotiterrören på 1,2 ml erbjuder ytterligare volymkapacitet för provspädning. Dessa är tillgängliga i ett färdigställt 8 x 12-format.
Microtiter Rör och kapsyler
- Pluggremsa av polyeten förseglar mikrotiterrören tätt för förvaring
- Remsor med åtta pluggar kan enkelt skäras isär för individuella prover
- 1,2 ml mikrotiterrör har ytterligare volymkapacitet för provspädning och är idealiska för HTLV-III-testning, RIA, EIA , PCR, farmaceutisk kvalitetskontroll och frysförvaring av blodbanksprov
- Frostade skrivområden på varje rör och ett alfanumeriskt ställ förenklar organisation och identifiering av specifika prover
- Microtiter rörsystem finns i bulkförpackning eller med en SBS standard fotavtryck
- Robotkompatibelt rack kan enkelt integreras i automatiserade vätskehanteringsarbetsstationer
Högsta kvalitet
- Rigorösa tester för att säkerställa provets integritet och säkerhet
Förpackningsalternativ
- Microtiter tuber och kapsyler är tillgängliga sterila och icke-sterila
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | Certifierad fri från RNas, DNas, DNA och pyrogener |
| Färg | Naturlig |
| Volym (metrisk) | 1.2 mL |
| Kvantitet | 96 tuber/bricka 10 brickor/pack, icke-steril |
| Stängningsmaterial | Polyeten (plugg) |
| Produktlinje | Thermo Scientific |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Formatera | Robotstativ |
| Produkttyp | Microtiter Rör |