Läs mer
Thermo Scientific™ Microtiter Rör och ställ
Produktkod. 12358202 Handla allt MBP Molecular BioProducts Produkter
Produkttyp:
Frostat mikrotiterrör
Microtiter Rör
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Formatera:
Bulk
Robotisk rack
Robotstativ
Slumpmässig
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 10000
Paket med 960
Produktkod. 12358202
Brand: Thermo Scientific™ 342411
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Förslut mikrotiterrören tätt för förvaring med dessa polyetenpluggremsor -- för användning med 1,2 ml MCT titerrörställ.
Förslut mikrotiterrören tätt för förvaring med polyeten Thermo Scientific™ Microtiter Rörproppsremsor— för användning med 1,2 ml MCT Titertube rack. Mikrotiterrören på 1,2 ml erbjuder ytterligare volymkapacitet för provspädning. Dessa är tillgängliga i ett färdigställt 8 x 12-format.
Microtiter Tubes and Caps
  • Polyethylene plug strip seals the Microtiter tubes tightly for storage
  • Eight plug strips can be easily cut apart for individual samples
  • 1.2mL Microtiter tubes have additional volume capacity for sample dilution and are ideal for HTLV-III testing, RIA, EIA, PCR, pharmaceutical quality control and blood bank sample freezer storage
  • Frosted writing areas on each tube and an alphanumeric rack simplify organization and identification of specific samples
  • Microtiter tube system is available in bulk packaging or with a SBS standard footprint
  • Robotic compatible rack can easily integrated into automated liquid handling workstations
Highest Quality
  • Rigorous testing to ensure sample integrity and security
Packaging Options
  • Microtiter tubes and caps are available sterile and nonsterile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Certified free of RNase, DNase, DNA and pyrogens
Färg Natural
Volym (metrisk) 1.2 mL
Kvantitet 96 tubes/rack 10 racks/unit, 5 units case
Stängningsmaterial Polyethylene (Plug)
Produktlinje Thermo Scientific
Sterilitet Icke-steril
Formatera Robotisk rack
Produkttyp Frostat mikrotiterrör