Läs mer
KARTELL Mikrotitreringsplatta
Produktkod. 12830923
Change view
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Well Shape:
Konisk botten (V-brunn)
Platt botten (F-brunn)
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Sterilitet Well Shape unitSize
12830923 Sterila Platt botten (F-brunn) Paket med 50
12850923 Sterila Konisk botten (V-brunn) Paket med 50
10459402 Icke-steril Konisk botten (V-brunn) Paket med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 12830923 Leverantör KARTELL Leverantörsnummer 02620/S
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Mikrotitreringsplattan har 96 provbrunnar, tillgängliga i två former: platt botten och V-botten.
  • Plattor med flera brunnar med 96 provbrunnar i klar PS.
  • Plattbottnade eller V-bottnade brunnar, singelförpackade sterila.
Specifikationer
Streckkod Ingen streckkod
Formatera 96 brunnar
Array 8 x 12
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Bindningstyp Hold (Håll)
Färg Klart
Material Polystyren
Volym (metrisk) Tja 0.404 mL
Antal Wells 96
Sterilitet Sterila
Ytbehandling Ej behandlad
Well Shape Platt botten (F-brunn)
Lämplig för ändamålet Sterila