Läs mer
KARTELL Mikrotitreringsplatta
Beskrivning
- Plattor med flera brunnar med 96 provbrunnar i klar PS.
- Plattbottnade eller V-bottnade brunnar, singelförpackade sterila.
Specifikationer
Specifikationer
| Streckkod | Ingen streckkod |
| Formatera | 96 brunnar |
| Array | 8 x 12 |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Bindningstyp | Hold (Håll) |
| Färg | Klart |
| Material | Polystyren |
| Volym (metrisk) Tja | 0.404 mL |
| Antal Wells | 96 |
| Sterilitet | Sterila |
| Visa mer |