Läs mer
Fisherbrand™ Lådor för mikrorör
Produktkod. 15363178 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Håller:
169 x 0,2 mL rör (upp till 9,5 mm storlek)
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. Håller Förpackningsstorlek
15363178 169 x 0,2 mL rör (upp till 9,5 mm storlek) Paket med 10
1 options
Produktkod. 15363178
Bästsäljare. Mega besparingar.
Använd kampanjkoden 27997
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad för att säkerställa att rören som finns kvar i sina avsedda brunnar även om lådan tippas eller knackar när locket är på plats. Microtube Boxes har en låg profil och passar i de flesta vanliga frysar.
  • Förvaras i mekaniska frysar eller ångfas LN2 för att minska risken för skador vid borttagning.
  • Passar i de flesta vanliga frysar
  • Komplett med brunnsavdelare i förpackningar om 10 st
Specifikationer
Förslutningstyp Lock
Färg Vitt
Material Kartong
Form Fyrkantig
Håller 169 x 0,2 mL rör (upp till 9,5 mm storlek)
Inkluderar Lock, Well Divider
Antal fack 169, 13 x 13 array
Produkttyp Mikrorörslåda
Kvantitet 10 Pk.
Förvaringsmetod Mekaniska frysar eller ångfas LN2
Mått (L x B x H) 13.3 x 13.3 x 2.9 cm
Längd (metrisk) 13.3 cm
Längd (engelska) 5,2 tum
Bredd (metrisk) 13.3 cm
Bredd (engelska) 5,2 tum
Höjd (metrisk) 2.9 cm
Höjd (engelska) 1,1 tum