Läs mer
Labcon™ Flytande förvaringsställ för mikrorör
Produktkod. 17527896 Handla allt Labcon Produkter
Change view
Storlek:
24-plats
48-plats
Förslutning ingår:
Hold (Håll)
Klart lock
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förslutning ingår Förpackningsstorlek
17527896 48-plats Klart lock -
17537896 24-plats Hold (Håll) -
17547896 24-plats Klart lock Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17527896 Leverantör Labcon™ Leverantörsnummer 30352300009
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    252.00 SEK
    205.30 SEK / Paket med 5
    Save 46.70 SEK
    18% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Finns i 24- eller 48-platsers arrayer med eller utan lock.
  • Rymmer 1,5, 1,7 eller 2 ml mikrorör
  • Kan frysas till -80 °C
  • Gjord i USA
Specifikationer
Förslutning ingår Klart lock
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Vitt
Håller 1,5, 1,7, 2 ml mikrorör
Material Polypropen
Storlek 48-plats