Beskrivning
- Rymmer 1,5, 1,7 eller 2 ml mikrorör
- Kan frysas till -80 °C
- Gjord i USA
Specifikationer
Specifikationer
| Förslutning ingår | Hold (Håll) |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Vitt |
| Håller | Mikrorör (1,5, 1,7, 2 ml) |
| Material | Polypropen |
| Storlek | 24-plats |