Läs mer
Scientific Industries SI™ Mikrorörsskuminsats
Produktkod. 15577325 Handla allt Ohaus Produkter
Change view
Antal positioner:
60
Unit Size:
Varje
Product Code. Antal positioner Unit Size
15577325 60 Varje
1 options
Product Code. 15577325 Supplier Scientific Industries SI™ Supplier No. 83041418
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1025.72 SEK
    565.60 SEK / Paket med 1
    Save 460.12 SEK
    44% Av
I lager
Håller kärlen på plats under blandning. Scientific Industries SI™ Microtube Foam Insert passar tätt inuti Vortex-Genie 2 och Vortex-Genie Pulse 152 mm plattformsfäste.
  • Rymmer upp till 60 mikrorör.
  • Passar i 152 mm plattformsfäste
  • Ingår i startsetet för flera prover
  • För användning med Vortex-Genie 2 familj av blandare och Vortex-Genie Puls
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Material Högdensitetsskum
För användning med (utrustning) Vortex-Genie 2 familj av blandare, Vortex-Genie Puls
Antal positioner 60
Kräver Plattformsfäste 15577315