Läs mer
Heidolph™ Mikrorörshållare
Produktkod. 30274397 Handla allt Heidolph Instruments Produkter
Change view
Håller:
0,5 ml mikroreaktionskärl
1,5 till 2 ml mikroreaktionskärl
Rörkapacitet:
20 mikrorör
36 mikrorör
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Håller Rörkapacitet
30274397 0,5 ml mikroreaktionskärl 36 mikrorör
30274394 1,5 till 2 ml mikroreaktionskärl 20 mikrorör
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30274397 Leverantör Heidolph™ Leverantörsnummer 5490013000
Beräknad leverans: 28-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Fäste eller ställ för att hålla mikroreaktionskärl.
Fäste eller ställ för att hålla mikroreaktionskärl.
Material:
  • Ram: rostfritt stål
  • Innerdel: polypropen
Egenskaper:
  • Autoklaverbar och tål diskmaskin
  • Vinkeljustering upp till 90°
  • Fäste utan fotdel kan användas som bordsram
Alternativ:
  • Ställ som rymmer 36 mikroreaktionskärl med en kapacitet på 0,5 ml
  • Ställ som rymmer 20 mikroreaktionskärl med en kapacitet på 1,5 till 2 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Håller 0,5 ml mikroreaktionskärl
Rörkapacitet 36 mikrorör
Produkttyp Slanghållare
Material Rostfritt stål, polypropen
För användning med (utrustning) Hei-SHAKE 1000 eller 2000 serie shakers