Läs mer
Grant Instruments™ Mikrorörsinsats
Håller:
24 x 0,5 mL PLUS 48 x 0,2 mL rör eller 8 x 0,2 mL remsor
24 x 1,5/2,0 ml rör
32 x 0,5 ml rör
96 x 0,2 mL rör eller 12 x 0,2 mL remsor eller 96-brunnars halv-/okjolförsedda PCR-plattor
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Specifikationer
Specifikationer
| Håller | 24 x 0,5 mL PLUS 48 x 0,2 mL rör eller 8 x 0,2 mL remsor |
| Material | Polyetenskum EVA PE140 Bas |
| Färg | Blått |
| För användning med (utrustning) | MPS-1 High-Speed Shaker/Vortex Mixer |