Läs mer
Heathrow Scientific™ Mikrorörsställ
Produktkod. 16310716 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Positioner:
24 brunnar
Produktkod. Positioner
16310716 24 brunnar
1 options
Produktkod. 16310716
Bästsäljare. Mega besparingar.
Använd kampanjkoden 27997
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 20-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Stapelbara mikrorörstativ med överlägsen kemikalie- och värmebeständighet finns tillgängliga med små eller stora brunnskapacitetsalternativ.
  • Tillverkad av förstärkt nylon
  • Överlägsen kemikalie- och värmebeständighet
  • Handtag ger enkel och säker transport
  • Alfanumerisk identifiering för snabb lokalisering och hämtning av prover
  • Stapelbar när den är full med rör
  • Kan användas i vattenbad
  • Autoklaveringsbar
Specifikationer
Beskrivning Mikrorörstativ
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Blått
Håller Mikrorör (1,5 till 2 ml)
Material Nylon
Positioner 24 brunnar
Form Rektangulär
Staplingsbar Ja
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Hålla och förvara mikrorör
Antal ställ 1
Antal per förpackning 8 Pk.
Mått (L x B) 5,6 x 3,5 tum.
Mått (L x B x H) 5,6 x 3,5 x 2 tum.
Längd (metrisk) 14.3 cm
Längd (engelska) 5,6 tum.
Bredd (engelska) 3,5 tum
Höjd (engelska) 2 tum
Vikt (engelska) 0.2 lb.
Vikt (metrisk) 0.09 kg
Produkttyp Mikrorörstativ
Hyllor 2 nivåer
Höjd (metrisk) 5.2 cm
Array 4 x 6
Bredd (metrisk) 9 cm