Läs mer
Fisherbrand™ Mikrorörstativ
Produktkod. 15377997 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Håller:
Mikrorör (1,5 till 2 ml)
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Produktkod. Håller unitSize
15377997 Mikrorör (1,5 till 2 ml) Paket med 4
1 options
Produktkod. 15377997
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Stapla ställningar när de inte används. Mikrorörstativ ger utmärkt kemikalie- och värmebeständighet. Autoklaverbar.
  • Förstärkta rörställ i nylon
  • Handtag ger enkel och säker transport och gör att ställningar kan staplas
  • Temperaturområde -40 °C till +140 °C
  • Autoklaveringsbar
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Blått
Håller Mikrorör (1,5 till 2 ml)
Material Förstärkt Nylon
Positioner 96
Form Horisontell
Staplingsbar Ja
Sterilitet Icke-steril
För användning med (utrustning) 1,5/2,0 ml rör
Kvantitet 4 Pk.
Temperaturområde (metriskt). -40 °C till +140 °C
Mått (L x B x H) 21 x 13.1 x 5.4 cm
Längd (metrisk) 21 cm
Längd (engelska) 8,3 tum
Bredd (engelska) 5,2 tum
Höjd (engelska) 2,1 tum
Diameter (metrisk) Well 11.1 mm
Inkluderar Handtag för stapling
Produkttyp Mikrorörstativ
Hyllor 2 nivåer
Höjd (metrisk) 5.4 cm
Array 8 x 12
Bredd (metrisk) 13.2 cm