Beskrivning
- Stapelbar i ett ställformat och även mellan alla ställvarianter; sparar laboratorieutrymme när den inte används
- Halkfria silikonfötter och en lutningssäker fotavtrycksdesign säkerställer säker hantering
- Vågliknande design: Rörrader är arrangerade i olika höjder så att reaktionskärlen är lättillgängliga och tydligt identifierbara
- Tillverkad av polypropen (PP) för hög kemisk och fysikalisk beständighet
- Optimerade utrymmesbesparande dimensioner tack vare perfekt arrangemang av rörposition till fotavtryck utan att kompromissa med rörhanteringen
- Hög flexibilitet: rymmer rör av olika storlekar
- Numrerade rörpositioner stödjer snabb och enkel orientering och felfri hantering
Specifikationer
Specifikationer
| Håller | PCR-rör |
| Material | Polypropen |
| Positioner | 36 |
| Staplingsbar | Ja |
| För användning med (utrustning) | 1,5 och 2,0 ml rör |
| Antal per förpackning | 2 Pk. |
| Produkttyp | Provrörsställ |