Läs mer
Eppendorf™ Rörställ
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-7159225 Handla allt Eppendorf Produkter
Positioner:
1
12
12 (6 och 6)
36
48
För användning med (utrustning):
0,5 ml rör
1 koniskt rör 25 mL eller 50 mL
1,5 och 2,0 ml rör
5 eller 15 mL, 25 eller 50 mL rör
5 mL och 15 mL rör
Kryogena rör
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Produktkod. 16326485
Brand: Eppendorf™ 0030119860
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Optimera arbetsflödet med Eppendorf™ Rörställ som är idealiska för provbearbetning, transport och kort- till mellantidsförvaring av prover.
  • Stapelbar i ett ställformat och även mellan alla ställvarianter; sparar laboratorieutrymme när den inte används
  • Halkfria silikonfötter och en lutningssäker fotavtrycksdesign säkerställer säker hantering
  • Vågliknande design: Rörrader är arrangerade i olika höjder så att reaktionskärlen är lättillgängliga och tydligt identifierbara
  • Tillverkad av polypropen (PP) för hög kemisk och fysikalisk beständighet
  • Optimerade utrymmesbesparande dimensioner tack vare perfekt arrangemang av rörposition till fotavtryck utan att kompromissa med rörhanteringen
  • Hög flexibilitet: rymmer rör av olika storlekar
  • Numrerade rörpositioner stödjer snabb och enkel orientering och felfri hantering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Provrörsställ
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Vitt
Håller PCR-rör, Rör (25 eller 50 ml)
Material Polypropen
Positioner 1
Form Konisk
Hyllor Ingen
Staplingsbar Ja
Sterilitet Icke-steril
För användning med (utrustning) 1 koniskt rör 25 mL eller 50 mL
Antal per förpackning 4 Pk.
Temperaturområde (metriskt). -86 °C till +100 °C