Läs mer
Axygen™ Microtube Shaker
Produktkod. 17874377 Handla allt Corning Produkter
Change view
Bana:
3 mm
Produktkod. Bana
17874377 3 mm
1 options
Produktkod. 17874377 Leverantör Axygen™ Leverantörsnummer I4011
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    37645.00 SEK
    35178.27 SEK / Paket med 1
    Save 2466.73 SEK
    6% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
Microtube Shaker förser forskarna med en skakningsinkubator på bänken som möjliggör enhetlig uppvärmning, kylning och blandning av värdefulla biovetenskapliga prover.
  • Kompakt fotavtryck innehåller en intuitiv kontrollpanel som gör det möjligt för operatören att enkelt programmera enheten och se inställningarna för livetemperatur, tid och blandningshastighet under hela experimentet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bana 3 mm
Hastighetsintervall 200 till 1500 rpm
Spänning 230 V
Temperaturområde (metriskt) 0,1 °C till 100 °C
Wattal 200 W
Mått (L x B x H) 200 x 235 x 120 mm
Vikt (metrisk) 7.3 kg
Visa LCD