Läs mer
Fisherbrand™ Lätttäta förvaringsställ för mikrorör
Produktkod. 11918014 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Positioner:
100
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. Positioner unitSize
11918014 100 Paket med 5
1 options
Produktkod. 11918014
Skydda ljuskänsliga prover. Lätttäta förvaringsställ för mikrorör har trepunktsgångjärn och spänne för säker lockförslutning och förvaring med 100 brunnar.
  • För större förvaringskrav på 1,5/2,0 ml mikrorör eller kryogena flaskor.
  • Opak svart färg ger skydd för ljuskänsliga prover.
  • Lättöppnat gångjärnslock med snäpplås.
  • 100 brunnar
  • Brunnsdia.: 1,23 cm
  • Mått: 14,1 x 15,1 x 5,7 cm
  • Autoklaveringsbar
Specifikationer
Förslutning ingår Ja
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Svart
Håller Mikrorör (1,5 till 2 ml)
Material Polypropen
Positioner 100
Form Fyrkantig
Staplingsbar Ja
Sterilitet Icke-steril
För användning med (utrustning) 1,5 och 2,0 ml mikrocentrifugrör och kryogena flaskor
Kvantitet 5 Pk.
Mått (L x B x H) 151 x 141 x 57 mm
Längd (metrisk) 151 mm
Längd (engelska) 5,9 tum
Bredd (engelska) 5,6 tum.
Höjd (engelska) 2,2 tum
Diameter (metrisk) Well 12.3 mm
Produkttyp Förvaringsställ för mikrorör
Hyllor Ingen
Höjd (metrisk) 57 mm
Array 10 x 10
Bredd (metrisk) 141 mm