Läs mer
Gibco™ Microvascular Growth Supplement (MVGS)
Produktkod. 11584576 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
2 Förberedelser
Förpackningsstorlek:
25ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11584576 2 Förberedelser 25ml
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11584576 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer S00525
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Microvascular Growth Supplement (MVGS)
En steril, koncentrerad (20X) lösning avsedd att användas med Medium 131 för att odla mänskliga mikrovaskulära endotelceller. Varje 25 ml flaska MVGS innehåller alla tillväxtfaktorer, hormoner och vävnadsextrakt som är nödvändiga för odling av mänskliga mikrovaskulära endotelceller, och är den korrekta mängden tillskott för en 500 ml flaska Medium 131. När en 500 ml flaska med medium kompletteras med MVGS är de slutliga koncentrationerna av komponenterna i det kompletterade mediet:
  • fetalt bovint serum (4,9 % v/v slutkoncentration)
  • hydrokortison (1 μg/ml)
  • human fibroblasttillväxtfaktor (3 ng/ml)
  • heparin (10 μg/ml)
  • human epidermal tillväxtfaktor (1 ng/ml)
  • dibutyryl cyklisk AMP (0,08 mM)
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Innehåll och lagring minus 20 grader C
    Koncentration 20 X
    Produkttyp Tillväxttillägg
    Sterilitet Sterila
    Produktlinje Cascade Biologics
    Kvantitet 2 Förberedelser
    Frakt skick Torr is
    Art Människa