Läs mer
SPEX CertiPrep™ Mikroflaska set
Produktkod. 15380472 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
0,1 till 0,5 ml
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
15380472 0,1 till 0,5 ml 1 uppsättning
1 options
Produktkod. 15380472 Leverantör SPEX CertiPrep™ Leverantörsnummer 6757
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Idealisk för att mala mycket små mängder prover som växt- och djurvävnad, frön, textilier, läkemedel, hår och ben.
Dessa mikroflaskor för användning med SPEX SamplePrep Fryskvarnar är idealiska för att mala mycket små mängder prover som växt- och djurvävnad, frön, textilier, läkemedel, hår och ben. Den består av tre mikroflaskor som finns i en flaskhållare för att möjliggöra samtidig provbehandling av tre prover upp till 0,5 g och från 0,1 till 0,5 ml.
  • Maler tre prover samtidigt i fryskvarnen 6870, när den används i kombination med 6806 multivialadapter
  • Provmalningskapacitet 0,1 - 0,5 gram
  • Tål flytande kvävetemperaturer
  • Sluten malningsflaska förhindrar korskontaminering av prover, håller kvar flyktiga ämnen och kontrollerar farliga eller kritiska prover
  • Unik flaskhållare gör att flytande kväve kan flöda fritt runt varje mikroflaska
  • 6753C mikrovialprovextraktionsverktyg hjälper till att ta bort malda prover från mittcylindrarna
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 0,1 till 0,5 ml
Beskrivning Maler tre prover åt gången, när de används tillsammans med 6806 multi-vial-adapter
Förpackningsmängd 3 mikroflaskor
Vikt (metrisk) 0,1 till 0,5 g