Läs mer
Corning™ Mikrovolympipettspetsar, sterila
Produktkod. p-8015611 Handla allt Corning Produkter
Volym (metrisk):
0,1 till 10μ L
0,5 till 10μ l
Förpackningsstorlek:
Paket med 960
Produktkod. 10072521
Brand: Corning™ 4830
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ge exakt, pålitlig prestanda inom det angivna volymintervallet
  • Mikrovolymspetsar ger exakt, pålitlig prestanda i 0.1μ L till 10μ L-sortiment för ultra-mikropipettorer av stora märken.
  • RNase-/DNas-fri.
  • Ickepyrogena.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Volym (metrisk) 0,5 till 10μ l
Sterilitet Sterila
Färg Naturlig
Rena påståenden DNas-, RNas- och pyrogenfri
Formatera Ställ
Tipsstil Mikrovolym, Rund
Förpackning Ställ
För användning med (utrustning) Eppendorf, Universal Fit Ultramicro