Läs mer
SGE™ Mikrovolymsprutor
Produktkod. 10215322
Nålmätare:
23 G
26 G
Längd (engelska):
1,65 tum
2,75 tum
Längd (engelska) Nål:
1,65 tum
2,75 tum
Nålpunktstil:
Fasa
Kon
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10215322
Brand: SGE™ 002003
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kolvskydd minimerar risken för böjning
  • Förlängd cylinder av borosilikatglas med förstärkt kolv för ytterligare kolvskydd
  • Noggrannhet och reproducerbarhet av± 1 %
  • Volym: 10 μL
  • Pipa OD: 6,5 mm, 8 mm för styrd kolv
  • Skallängd: 54,1 mm
För att göra mikrovolyminjektioner på 1,5 μL till 8 μL
Specifikationer
Material Borsilikatglas
Nålmätare 26 G
Diameter (metrisk) Yttre 0.47 mm
För användning med (applikation) För att göra mikrovolyminjektioner på 1,5 μL till 8 μL
Längd (engelska) 2,75 tum
Längd (engelska) Nål 2,75 tum
Längd (metrisk) 70 mm
Produkttyp Mikrovolym manuell spruta
Volym (metrisk) 10 μl
Längd (metrisk) nål 70 mm
Nålpunktstil Fasa
Anslutningstyp Fast