Läs mer
SGE™ Mikrovolymsprutor
Nålmätare:
23 G
26 G
Längd (engelska):
1,65 tum
2,75 tum
Längd (engelska) Nål:
1,65 tum
2,75 tum
Nålpunktstil:
Fasa
Kon
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Förlängd cylinder av borosilikatglas med förstärkt kolv för ytterligare kolvskydd
- Noggrannhet och reproducerbarhet av± 1 %
- Volym: 10 μL
- Pipa OD: 6,5 mm, 8 mm för styrd kolv
- Skallängd: 54,1 mm
För att göra mikrovolyminjektioner på 1,5 μL till 8 μL
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Borsilikatglas |
| Nålmätare | 23 G |
| Diameter (metrisk) Yttre | 0.63 mm |
| För användning med (applikation) | För att göra mikrovolyminjektioner på 1,5 μL till 8 μL |
| Längd (engelska) | 1,65 tum |
| Längd (engelska) Nål | 1,65 tum |
| Längd (metrisk) | 42 mm |
| Produkttyp | Mikrovolym manuell spruta |
| Volym (metrisk) | 10 μl |
| Nålpunktstil | Kon |
| Visa mer |