Läs mer
Kinesis™ Mikrovågsflaskor
Produktkod. 15118112
Produktkod. 15118112
Brand: Kinesis™ 9899893
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
KX, för användning med initiatorsystem (EXP endast) från Biotage , kontamineringsfritt 1:a klass hydrolytiskt borosilikatglas, återförslutningsbar septa, 40 C °till 300 C, °10mL till 20mL