Läs mer
Kinesis™ Mikrovågsflaskor
Produktkod. 15178102
Produktkod. 15178102
Brand: Kinesis™ VMW02C100SB
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
KX, för användning med initiatorsystem (EXP endast) från Biotage , kontamineringsfritt 1:a klass hydrolytiskt borosilikatglas, återförslutningsbar septa, 40 C °till 300 C, °0,5 mL till 2,0 mL