Läs mer
Labconco™ Mikrobrunnsplattahållare
Produktkod. 15868684 Handla allt Labconco Corporation Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
FreeZone™ Frystorkar
Produktkod. För användning med (utrustning)
15868684 FreeZone™ Frystorkar
1 options
Produktkod. 15868684 Leverantör Labconco™ Leverantörsnummer 7369600
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3165.00 SEK
    2508.52 SEK / Paket med 1
    Save 656.48 SEK
    20% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-02-2027
Solid aluminiumbas håller mikroplattorna tätt.
Mikrobrunnsplattahållare
  • Tillverkad av solid aluminium
  • Eliminerar luftgap på plattans botten för utmärkt värmeöverföring till mikroplattan
  • Ger temperaturstabilitet till små prover som är känsliga för återsmältning
  • Mikroplatta krävs och ingår inte
Specifikationer
Typ Mikroplattahållare
Material Aluminium
För användning med (utrustning) FreeZone™ Frystorkar
Inkluderar Solid aluminiumblock som håller mikrobrunnsplattan. Mikrobrunnsplatta ingår ej.
Bredd (engelska) 5,7 tum.
Höjd (engelska) 0,7 tum
Höjd (metrisk) 1.78 cm
Längd (engelska) 4 tum
Längd (metrisk) 10.16 cm
Fraktvikt (engelska) 2 lb.
Vikt (engelska) 1.3 lb.